Minoxidil
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Diamino-4-(piperidin-1-yl)pyrimidine 1-oxide, Rogaine, Loniten
BIM0127-1G BIM0127-25G BIM0127-5G
APOSBIM0127-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIM0127-1G APOSBIM0127-25G APOSBIM0127-5G
Minoxidil
Minoxidil
Formule: C₉H₁₅N₅O
MW: 209,253 g/mol
Point de fusion: 272…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063409
Numéro CAS: 38304-91-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité