Méthotrexate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIM0130-1G BIM0130-5G BIM0130-10G
APOSBIM0130-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIM0130-1G APOSBIM0130-5G APOSBIM0130-10G
Méthotrexate
Méthotrexate
An antineoplastic agent which acts as an antimetaboliteof folic acid.
Formule: C₂₀H₂₂N₈O₅
MW: 454,44 g/mol
Point de fusion: 185…204 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150847
Numéro CAS: 59-05-2
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité