Miconazole nitrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM0132-5G BIM0132-1G BIM0132-25G
APOSBIM0132-5GEA 94.4 EUR InStock
APOSBIM0132-5G APOSBIM0132-1G APOSBIM0132-25G
Miconazole nitrate 98%
Miconazole nitrate
Miconazole is an imidazole antifungal agent which interferes with ergosterol synthesis and thereforealters the permeability of the cell membrane of sensitive fungi and yeasts.
  • Cell culture tested
Formule: C₁₈H₁₄Cl₄N₂O·HNO₃
MW: 479,14 g/mol
Point de fusion: 184.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058161
Numéro CAS: 22832-87-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité