L-Ergothioneine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-3-(2-Thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-4-yl)-2-(trimethylammonio)propanoate, Ergothioneine
BIM0136-100MG BIM0136-250MG BIM0136-500MG
APOSBIM0136-100MGEA 87 EUR InStock
APOSBIM0136-100MG APOSBIM0136-250MG APOSBIM0136-500MG
L-Ergothioneine
L-Ergothioneine
Formule: C₉H₁₅N₃O₂S
MW: 229,3 g/mol
Point de fusion: 255…259 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00167474
Numéro CAS: 497-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité