Antimycin A
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBIM0142-10MGEA 102 EUR InStock
APOSBIM0142-10MG APOSBIM0142-50MG APOSBIM0142-25MG
Antimycin A
Antimycin A
Formule: C₂₈H₄₀N₂O₉
Point de fusion: 149…150 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01779723
Numéro CAS: 1397-94-0
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité