MOPS-Na ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Morpholine-1-ylpropylsulfonate de sodium
APOSBIM0197-500GEA 85.8 EUR InStock
APOSBIM0197-500G
MOPS-Na ≥98%
MOPS-Na
  • Buffer
Formule: C₇H₁₄NNaO₄S
MW: 231,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064350
Numéro CAS: 71119-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité