Nifuratel
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-[(Methylthio)methyl]-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, 5-((Methylthio)methyl)-3-(((5-nitrofuran-2-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one
BIM0611-5G BIM0611-25G
APOSBIM0611-5GEA 145 EUR InStock
APOSBIM0611-5G APOSBIM0611-25G
Nifuratel
Nifuratel
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₅S
MW: 285,27 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00057257
Numéro CAS: 4936-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité