L-Méthionine ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(-)-MéthionineH-Met-OHL(-)-Méthionine
APOSBIM0715-1KGEA 241 EUR InStock
APOSBIM0715-1KG APOSBIM0715-500G APOSBIM0715-100G
L-Méthionine ≥99%
L-Méthionine
Ph.Eur, Pyrogen free
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Point de fusion: 284 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité