2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-IT HCl, 2-Iminothiolane hydrochloride, 2-Thiolanimine hydrochloride, 2-IT
BIM099-1G
APOSBIM099-1GEA 179 EUR InStock
APOSBIM099-1G
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
Formule: C₄H₈ClNS
MW: 137,625 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039013
Numéro CAS: 4781-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité