Mithramycin A (de Streptomyces argillaceus)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Plicamycin
APOSBIM1003-25MGEA 1200 EUR InStock
APOSBIM1003-25MG APOSBIM1003-1MG APOSBIM1003-5MG
Mithramycin A (de Streptomyces argillaceus)
Mithramycin A
Formule: C₅₂H₇₆O₂₄
MW: 1085,1 g/mol
Point de fusion: 180…183 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00135618
Numéro CAS: 18378-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité