Moniliformin sodium salt (de Fusarium moniliforme)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIM1004-1MG BIM1004-5MG
APOSBIM1004-1MGEA 574 EUR InStock
APOSBIM1004-1MG APOSBIM1004-5MG
Moniliformin sodium salt (de Fusarium moniliforme)
Moniliformin sodium salt
Formule: C₄HO₃·Na
MW: 120,1 g/mol
Point de fusion: 345…355 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 71376-34-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité