Methyl-ɑ-D-mannopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIM1008-25GEA 39.4 EUR InStock
APOSBIM1008-25G APOSBIM1008-500G APOSBIM1008-100G
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside
Methyl-alpha-D-mannopyranoside
Formule: C₇H₁₄O₆
MW: 194,18 g/mol
Point de fusion: 186…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063262
Numéro CAS: 617-04-9
EINECS: 210-502-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité