Maltohexaose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM1013-100MG BIM1013-250MG BIM1013-500MG
APOSBIM1013-100MGEA 112 EUR InStock
APOSBIM1013-100MG APOSBIM1013-250MG APOSBIM1013-500MG
Maltohexaose
Maltohexaose
Formule: C₃₆H₆₂O₃₁
MW: 990,8589 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083650
Numéro CAS: 34620-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité