β-Cyclodextrine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM1015-100G BIM1015-250G BIM1015-500G
APOSBIM1015-100GEA 87.3 EUR InStock
APOSBIM1015-100G APOSBIM1015-250G APOSBIM1015-500G
β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Formule: C₄₂H₇₀O₃₅
Point de fusion: 290…300 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078139
Numéro CAS: 7585-39-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité