γ-Cyclodextrine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM1016-100G BIM1016-250G BIM1016-50G
APOSBIM1016-100GEA 292 EUR InStock
APOSBIM1016-100G APOSBIM1016-250G APOSBIM1016-50G
γ-Cyclodextrine
γ-Cyclodextrine
Formule: C₄₈H₈₀O₄₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009595
Numéro CAS: 17465-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité