Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate)

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSBIM103-100MGEA 183 EUR InStock
APOSBIM103-100MG
Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate)
Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate)
Water soluble -Primary amine blocker.


Formule: C₄H₄NNaO₆S
MW: 259,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01861959
Numéro CAS: 152305-87-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité