N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM1065-1G BIM1065-5G
APOSBIM1065-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSBIM1065-1G APOSBIM1065-5G
N-Acetyl-D-galactosamine ≥98%
N-Acetyl-D-galactosamine
Formule: C₈H₁₅NO₆
MW: 221,21 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065372
Numéro CAS: 1811-31-0
EINECS: 217-321-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité