4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylumbelliferyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide, 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
BIM1088-100MG BIM1088-1G BIM1088-250MG
APOSBIM1088-100MGEA 31.9 EUR InStock
APOSBIM1088-100MG APOSBIM1088-1G APOSBIM1088-250MG
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-beta-D-galactosaminide hydrate
Fluorescent substrate for N-acetyl-b-D-galactosaminidase.
Formule: C₁₈H₂₁NO₈
MW: 379,365 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067658
Numéro CAS: 36476-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité