4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Cellobioside
BIM1091-100MG BIM1091-500MG
APOSBIM1091-100MGEA 58 EUR InStock
APOSBIM1091-100MG APOSBIM1091-500MG
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
4-Methylumbelliferyl-Β-D-cellobiopyranoside
Formule: C₂₂H₂₈O₁₃
MW: 500,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063279
Numéro CAS: 72626-61-0
EINECS: 276-744-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité