4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIM1095-1GEA 32.1 EUR InStock
APOSBIM1095-1G APOSBIM1095-5G
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Fluorescent substrate for b-D-galactosidase.
Formule: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338,312 g/mol
Point de fusion: 260 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036773
Numéro CAS: 6160-78-7
EINECS: 228-185-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité