4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM1100-100MG BIM1100-25MG
APOSBIM1100-100MGEA 65.4 EUR InStock
APOSBIM1100-100MG APOSBIM1100-25MG
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
4-Methylumbelliferyl alpha-D-mannopyranoside
Fluorescent substrate for a-D-mannosidase.
Formule: C₁₆H₁₈O₈
MW: 338,31 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067662
Numéro CAS: 28541-83-5
EINECS: 249-073-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité