4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside, β-xylosidase substrate
BIM1103-1G BIM1103-250MG
APOSBIM1103-1GEA 174 EUR InStock
APOSBIM1103-1G APOSBIM1103-250MG
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
4-Methylumbelliferyl-beta-D-xylopyranoside
Formule: C₁₅H₁₆O₇
MW: 308,286 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037607
Numéro CAS: 6734-33-4
EINECS: 229-784-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité