2-Iodosobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIM111-1GEA 40.8 EUR InStock
APOSBIM111-1G APOSBIM111-5G
2-Iodosobenzoic acid
2-Iodosobenzoic acid
Cleaves at carboxyl side of tryptophanRef: Mahoney,W.C.&Hermodson,M.A(1979)Biochemistry 18, 3810-3814
Formule: C₇H₅IO₃
MW: 264,02 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002401
Numéro CAS: 304-91-6
EINECS: 206-159-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité