Ponatinib base libre 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(2-Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzamide, 3-(Imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide, AP24534
BIM1122-100MG
APOSBIM1122-100MGEA 109 EUR InStock
APOSBIM1122-100MG
Ponatinib base libre 99+%
Ponatinib
Formule: C₂₉H₂₇F₃N₆O
MW: 532,56 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD17215203
Numéro CAS: 943319-70-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité