4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM1201-1G BIM1201-250MG
APOSBIM1201-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSBIM1201-1G APOSBIM1201-250MG
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Substrate for N-Acetyl-b-D-glucosaminidase
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₈
MW: 342,30 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063696
Numéro CAS: 3459-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité