4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM1205-1G BIM1205-250MG
APOSBIM1205-1GEA 429 EUR InStock
APOSBIM1205-1G APOSBIM1205-250MG
4-Nitrophenyl-ɑ-L-fucopyranoside
4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside
Formule: C₁₂H₁₅NO₇
MW: 285,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063697
Numéro CAS: 10231-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité