β-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM1207-10G BIM1207-5G BIM1207-2G
APOSBIM1207-10GEA 429 EUR InStock
APOSBIM1207-10G APOSBIM1207-5G APOSBIM1207-2G
β-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
β-D-Glucopyrannoside de 4-nitrophényle
Substrate for b-Glucosidase
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Point de fusion: 166…167 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006593
Numéro CAS: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité