Okadaic acid acide libre ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIM1576-1MG BIM1576-100UG BIM1576-50UG
APOSBIM1576-1MGEA 1350 EUR InStock
APOSBIM1576-1MG APOSBIM1576-100UG APOSBIM1576-50UG
Okadaic acid acide libre ≥98%
Okadaic acid
Potent inhibitor of protein phosphatases, especially the PP-1 and PP-2 classes, in numerous cell types Trends Biochem. Sci. 15: 98-102 (1990).
Formule: C₄₄H₆₈O₁₃
Point de fusion: 164…166 °C
Densité: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00083455
Numéro CAS: 78111-17-8
ONU: 3462
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité