Lutein
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: E 161b, (6'R)-β,ε-carotene-3R,3'R-diol, Xanthophyll, (1R,4R)-4-((1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-((R)-4-Hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaen-1-yl)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-enol
BIM1909-5MG BIM1909-10MG BIM1909-25MG
APOSBIM1909-5MGEA 94.4 EUR InStock
APOSBIM1909-5MG APOSBIM1909-10MG APOSBIM1909-25MG
Lutein
Lutein
Formule: C₄₀H₅₆O₂
MW: 568,88 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08435941
Numéro CAS: 127-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité