L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bleu de méthylthymol, sel de sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Sodium 2,2',2'',2'''-((((1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate, Methylthymol Blue tetrasodium salt
BIM5000-1G BIM5000-5G BIM5000-25G BIM5000-100G
APOSBIM5000-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIM5000-1G APOSBIM5000-5G APOSBIM5000-25G APOSBIM5000-100G
Bleu de méthylthymol, sel de sodium
Bleu de méthylthymol, sel de sodium
Indicator for metal titrations
Formule: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
MW: 844.76 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148905
Numéro CAS: 1945-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité