4-MUG ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIMB1003-5GEA 62.6 EUR InStock
APOSBIMB1003-5G APOSBIMB1003-10G APOSBIMB1003-1G
4-MUG ≥98%
4-MUG
Fluorescent substrate for b-D-glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene isolated originally from E.Coli.
  • Soluble in DMFO and DMSO
Formule: C₁₆H₁₆O₉
MW: 352,3 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00150472
Numéro CAS: 6160-80-1
EINECS: 228-186-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité