Sulfanilamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Aminobenzènesulfonamide
APOSBIMB1014-500GEA 183 EUR InStock
APOSBIMB1014-500G APOSBIMB1014-250G APOSBIMB1014-100G
Sulfanilamide
Sulfanilamide
Formule: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MW: 172,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007939
Numéro CAS: 63-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité