3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) ≥99.0%, Ultrapure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIMB1085-10G BIMB1085-25G BIMB1085-50G
APOSBIMB1085-10GEA 51 EUR InStock
APOSBIMB1085-10G APOSBIMB1085-25G APOSBIMB1085-50G
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS) ≥99.0%, Ultrapure
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
A nondenaturing zwitterionic detergent for membrane chemistry.
  • Purity (HPLC) >99.0%
  • Purity (TLC) >99.0%
  • Abs. (10% water) @ 260nm <0.1
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Point de fusion: 156…158 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité