5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Magenta-Gal, Mag-Gal
BIMB1331-1G BIMB1331-2.5G BIMB1331-250MG
APOSBIMB1331-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSBIMB1331-1G APOSBIMB1331-2.5G APOSBIMB1331-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Magenta Gal is a chromogenic substrate forb-Galactosidase, producing a red or magenta insoluble product.
Formule: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408,63 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210022
Numéro CAS: 93863-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité