Octyl β-D-thioglucopyranoside ≥99%, Ultrapure
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIMB1375-1G BIMB1375-5G BIMB1375-25G
APOSBIMB1375-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSBIMB1375-1G APOSBIMB1375-5G APOSBIMB1375-25G
Octyl β-D-thioglucopyranoside ≥99%, Ultrapure
Octyl β-D-thioglucopyranoside
Non-ionic detergent used for membrane protein solubisation.
Formule: C₁₄H₂₈O₅S
Point de fusion: 125…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012189
Numéro CAS: 85618-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité