Daidzeine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4',7-Dihydroxyisoflavone7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphényl)-4-benzopyrone
APOSBIMB2005-250MGEA 29.2 EUR InStock
APOSBIMB2005-250MG APOSBIMB2005-1G
Daidzeine ≥98%
Daidzeine
Inactive analogue of the tyrosine kinase inhibitor Genistein.
Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Point de fusion: 328…333 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016954
Numéro CAS: 486-66-8
EINECS: 207-635-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité