Leupeptin trifluoroacetate salt ≥90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acetyl-Leu-Leu-Arg-al trifluoroacetate salt
BIMI1322-10MG BIMI1322-5MG
APOSBIMI1322-10MGEA 87 EUR InStock
APOSBIMI1322-10MG APOSBIMI1322-5MG
Leupeptin trifluoroacetate salt ≥90%
Leupeptin trifluoroacetate salt
Inhibitor of serine and cysteine proteases.
Formule: C₂₀H₃₈N₆O₄·xC₂HF₃O₂
MW: 426,55 g/mol (free base)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133458
Numéro CAS: 147385-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité