2'-Amino-2'-deoxyinosine
Fournisseur: Apollo Scientific
BIMN2007-100MG BIMN2007-250MG BIMN2007-500MG
APOSBIMN2007-100MGEA 306 EUR InStock
APOSBIMN2007-100MG APOSBIMN2007-250MG APOSBIMN2007-500MG
2'-Amino-2'-deoxyinosine
2'-Amino-2'-deoxyinosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09750831
Numéro CAS: 75763-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité