Nonactin (de Streptomyces griseus)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIN0110-10MG BIN0110-25MG BIN0110-5MG
APOSBIN0110-10MGEA 102 EUR InStock
APOSBIN0110-10MG APOSBIN0110-25MG APOSBIN0110-5MG
Nonactin (de Streptomyces griseus)
Nonactin
Formule: C₄₀H₆₄O₁₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 6833-84-7
EINECS: 229-911-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité