Acide naphtyl-1 acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIN0600-100G BIN0600-500G BIN0600-1KG
APOSBIN0600-100GEA 32.1 EUR InStock
APOSBIN0600-100G APOSBIN0600-500G APOSBIN0600-1KG
Acide naphtyl-1 acétique
Acide naphtyl-1 acétique
NAA is a synthetic plant hormone belonging to the Auxin family, with numerous applications including plant propagation and plant cell culture. It can be added to plant media such as Murashige and Skoog and Chu N6 to help induce root formation..
Formule: C₁₂H₁₀O₂
Point de fusion: 129…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004046
Numéro CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité