Acide oxalacétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
BIO0513-100G BIO0513-25G BIO0513-50G
APOSBIO0513-100GEA 522 EUR InStock
APOSBIO0513-100G APOSBIO0513-25G APOSBIO0513-50G
Acide oxalacétique
Acide oxalacétique
Formule: C₄H₄O₅
MW: 132,07 g/mol
Point de fusion: 161 °C (dec.)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002592
Numéro CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité