Ochratoxin A (de Aspergillus ochraceus)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIO1001-1MG BIO1001-5MG
APOSBIO1001-1MGEA 109 EUR InStock
APOSBIO1001-1MG APOSBIO1001-5MG
Ochratoxin A (de Aspergillus ochraceus)
Ochratoxin A
Mycotoxin.
Formule: C₂₀H₁₈ClNO₆
MW: 403,8 g/mol
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078079
Numéro CAS: 303-47-9
EINECS: 206-143-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité