Oligomycin (de Streptomyces diastatochromogenes)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIO1002-10MG BIO1002-5MG
APOSBIO1002-10MGEA 284 EUR InStock
APOSBIO1002-10MG APOSBIO1002-5MG
Oligomycin (de Streptomyces diastatochromogenes)
Oligomycin
Macrolide antibiotic that inhibits membrane bound mitochondrial ATPase. A mixture of A, B, and C isomers.
Formule: C₄₅H₇₄O₁₁
MW: 789,3 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01779388
Numéro CAS: 1404-19-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité