Oligomycin B (de Streptomyces diastatochromogenes)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIO1004-10MG BIO1004-1MG BIO1004-5MG
APOSBIO1004-10MGEA 727 EUR InStock
APOSBIO1004-10MG APOSBIO1004-1MG APOSBIO1004-5MG
Oligomycin B (de Streptomyces diastatochromogenes)
Oligomycin B
Practically free of homologs.
Formule: C₄₅H₇₂O₁₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 11050-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité