Oligomycin C
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIO1007-1MGEA 183 EUR InStock
APOSBIO1007-1MG APOSBIO1007-5MG
Oligomycin C
Oligomycin C
Formule: C₄₅H₇₄O₁₀
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 11052-72-5
EINECS: 234-276-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité