1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIO1700-2.5G BIO1700-5G BIO1700-10G
APOSBIO1700-2.5GEA 65.5 EUR InStock
APOSBIO1700-2.5G APOSBIO1700-5G APOSBIO1700-10G
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Formule: C₈H₁₄O₅
Point d'ébullition: 112…114 °C/0.06mmHg
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063295
Numéro CAS: 20031-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité