Pyridoxine chlorhydrate ≥99.5%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIP0612-100G BIP0612-500G BIP0612-250G
APOSBIP0612-100GEA 116 EUR InStock
APOSBIP0612-100G APOSBIP0612-500G APOSBIP0612-250G
Pyridoxine chlorhydrate ≥99.5%
Pyridoxine chlorhydrate
Formule: C₈H₁₂ClNO₃
Point de fusion: 214…215 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012807
Numéro CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité