Phtalaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
BIP0693-25G BIP0693-5G
APOSBIP0693-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSBIP0693-25G APOSBIP0693-5G
Phtalaldéhyde
Phtalaldéhyde
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C/0.8mmHg
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003335
Numéro CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité