PD 98059
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)chromonePD 980592'-Amino-3'-methoxyflavone2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
APOSBIP0711-5MGEA 80 EUR InStock
APOSBIP0711-5MG APOSBIP0711-25MG
PD 98059
PD 98059
Specific inhibitor of MAPK kinase
Formule: C₁₆H₁₃NO₃
MW: 267,284 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00671789
Numéro CAS: 167869-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité