Patulin (from Penicillium expansum)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSBIP1003-1MGEA 0 EUR InStock
APOSBIP1003-1MG APOSBIP1003-10MG APOSBIP1003-5MG
Patulin (from Penicillium expansum)
Patulin
Mycotoxin
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,121 g/mol
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005858
Numéro CAS: 149-29-1
EINECS: 205-735-2
ONU: 3462
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité